Iodwasserstoffsäure 57% in wässriger Lösung stabilisiert zur Analyse, destilliert
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Hydrogeniodid
Stabilisierung: Stabilisiert mit hypophosphoriger Säure 0,75 %
ACRO198372500EA 136 EUR
ACRO198372500 ACRO198370500 ACRO198370010
Iodwasserstoffsäure 57% in wässriger Lösung stabilisiert zur Analyse, destilliert
Hydriodic acid
Formel: HI
Molecular Weight: 127,91 g/mol
Siedepunkt: 127 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,7 g/cm³
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00011347
CAS-Nummer: 10034-85-2
EINECS: 233-109-9
UN: 1787
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear light yellow to amber Solution (May darken on storage)
Stabilizer 0.75 % H3PO2
Titration with NaOH ≥55.0 %