Iodwasserstoffsäure 57% (w/w) in wässriger Lösung stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Hydrogeniodid
Stabilisierung:
1.5% Stabilisiert mit Phosphinsäure
L10410.22
L10410.36
L10410.22EA
38.5
EUR
L10410.22
L10410.36
Iodwasserstoffsäure 57% (w/w) in wässriger Lösung stabilisiert
Hydriodic acid
CAS No.: 10034-85-2
Molecular Formula: HI
Formula Weight: 127.91
Physical Form: Liquid
Density: 1.701
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: Colourless to yellow
Odour: Pungent
Boiling Point: 126-127°
Merck Reference: 14,4776
UN No.: 1787
MDL No.: MFCD00011347
Formel:
HI Molecular Weight: 127.91 g/mol Siedepunkt: 126…127 °C Dichte: 1.701 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011347 CAS-Nummer: 10034-85-2 EINECS: 233-109-9 UN: 1787 ADR: 8 II Merck Index: 14,4776 |