Orcein, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Naturrot 28
416570050 416570250 416571000
ACRO416570050EA 87.7 EUR
ACRO416570050 ACRO416570250 ACRO416571000
Orcein, rein
Orcein
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00062310
CAS-Nummer: 1400-62-0
EINECS: 215-750-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Brown to dark purple to black Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤12 %
UV Lambda max 575 to 583 nm
Absorption Ratio P-15/P+15 0.98 to 1.18