Orcein zA
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Naturrot 28
B20294.03
B20294.06
B20294.03EA
31.5
EUR
B20294.03
B20294.06
Orcein zA
Orcein
CAS No.: 1400-62-0
Merck Reference: 14,6863
MDL No.: MFCD00062310
Lagertemperatur:
Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00062310 CAS-Nummer: 1400-62-0 EINECS: 215-750-6 Merck Index: 14,6863 |