Phenol verflüssigt ≥89,0%, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

P9346-100ML P9346-500ML
SIALP9346-100MLEA 45.4 EUR
SIALP9346-100ML SIALP9346-500ML
Phenol verflüssigt ≥89,0%, Sigma-Aldrich®
Phenol verflüssigt
Formel: C₆H₅OH
Molecular Weight: 94,11 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002143
CAS-Nummer: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
UN: 2821
ADR: 6.1,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR