Orcein, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Synonyme:
Naturrot 28
MQ100
O7380-10G
O7380-5G
O7380-10GEA
194
EUR
O7380-10G
O7380-5G
Orcein, Sigma-Aldrich®
Orcein
MDL:
MFCD00062310 CAS-Nummer: 1400-62-0 EINECS: 215-750-6 |