Iodwasserstoffsäure 55% in Wasser Unstabilisiert ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Hydrogeniodid
411840500
411842500
ACRO411840500EA
66.3
EUR
ACRO411840500
ACRO411842500
Iodwasserstoffsäure 55% in Wasser Unstabilisiert ACS
Hydriodic acid
Formel:
HI Molecular Weight: 127.91 g/mol Dichte: 1.7 g/cm³ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00011347 CAS-Nummer: 10034-85-2 EINECS: 233-109-9 UN: 1787 ADR: 8 II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Dark red-brown Solution |
Residue after ignition | ≤0.01 % |
Titration with NaOH | 55.0 to 58.0 % |
Chloride and Bromide | ≤0.05 % (as Cl) |
Phosphate (PO4) | ≤0.001 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.005 % |
Iron (Fe) | ≤0.001 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |
Free Iodine (I2) | ≤0.75 % |