Iodwasserstoffsäure 57%, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Hydrogeniodid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.00344.0250 1.00344.1000
1.00344.0250EA 264 EUR
1.00344.0250 1.00344.1000
Iodwasserstoffsäure 57%, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Hydriodic acid
Formel: HI
Molecular Weight: 127.91 g/mol
Dichte: 1.7 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011347
CAS-Nummer: 10034-85-2
EINECS: 233-109-9
UN: 1787
ADR: 8 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -50 °C (External MSDS)
Boiling Point 127 °C (1013 hPa)
Density 1.70 g/cm3 (20 °C)
pH 1 (13 g/l, H2O, 20 °C)