Selensäure 40% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
481513-100ML 481513-25ML
SIAL481513-100MLEA 251 EUR
SIAL481513-100ML SIAL481513-25ML
Selensäure 40% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Selenic acid
Formel: H₂O₄Se
Molecular Weight: 144.97
Siedepunkt: 260
Schmelzpunkt: 58
Dichte: 2.6
MDL: MFCD00012191
CAS-Nummer: 7783-08-6
EINECS: 231-979-4
Merck Index: 12,08570