Natriumhypochlorit 10 - 15% verfügbares Chlor in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
219250025 219255000 219250100
ACRO219250025EA 71.4 EUR
ACRO219250025 ACRO219255000 ACRO219250100
Natriumhypochlorit 10 - 15% verfügbares Chlor in wässriger Lösung
Sodium hypochlorite
Formel: ClNaO
Molecular Weight: 74,44 g/mol
Siedepunkt: 111 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –16 °C
Dichte: 1,2 g/cm³
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00011120
CAS-Nummer: 7681-52-9
EINECS: 231-668-3
UN: 1791
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow Solution
Titration Iodometric 10 to 15 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Free alkali (NaOH) ≤1.0 %