Natriumhypochlorit (13% Cl₂) in wässriger Lösung
Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr
07064.3010 07064.5010 07064.6010 07064.7010
KRAF07064.3010EA 28.3 EUR
KRAF07064.3010 KRAF07064.5010 KRAF07064.6010 KRAF07064.7010
Natriumhypochlorit (13% Cl₂) in wässriger Lösung
Sodium hypochlorite
Formel: ClNaO
Molecular Weight: 74.44 g/mol
Schmelzpunkt: –30…–20 °C
Dichte: 1.22…1.25 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00011120
CAS-Nummer: 7681-52-9
EINECS: 231-668-3
UN: 1791
ADR: 8 II
Merck Index: 13,08702