Natriumhypochlorit 6…14% (aktives Chlor) in wässriger Lösung, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
27900.296EA 38.4 EUR
27900.296 27900.365 27900.445
Natriumhypochlorit 6…14% (aktives Chlor) in wässriger Lösung, GPR RECTAPUR®
Sodium hypochlorite
Da dieses Produkt nicht stabilisiert ist, nimmt der Gehalt während der Lagerung ab.
Formel: ClNaO
Molecular Weight: 74,44 g/mol
Siedepunkt: 111 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –30…–20 °C
Dichte: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011120
CAS-Nummer: 7681-52-9
EINECS: 231-668-3
UN: 1791
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (Active chlorine)(at filling) Min. 11,5 %
Alkalinity Max. 0.5 meq/g
Chlororometric degrees (Fr;at packaging) min 36,30°
Hg (Mercury) Max. 10 ppm