Natriumhypochlorit (14% Cl₂) in wässriger Lösung, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
90350.5000EA 52.8 EUR
90350.5000 90350.9025 90350.290
Natriumhypochlorit (14% Cl₂) in wässriger Lösung, TECHNICAL
Sodium hypochlorite
Da dieses Produkt nicht stabilisiert ist, nimmt der Gehalt während der Lagerung ab.
Formel: ClNaO
Molecular Weight: 74,44 g/mol
Siedepunkt: 111 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –30…–20 °C
Dichte: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011120
CAS-Nummer: 7681-52-9
EINECS: 231-668-3
UN: 1791
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (Active chlorine)(W/V)(at filling) Min. 11.5 %
Identification Passes test