Natriumhypochlorit (3,5% Cl₂) aqueous solution, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
27896.291EA 31.4 EUR
27896.291 27896.360
Natriumhypochlorit (3,5% Cl₂) aqueous solution, GPR RECTAPUR®
Sodium hypochlorite
Da dieses Produkt nicht stabilisiert ist, nimmt der Gehalt während der Lagerung ab.
Formel: ClNaO
Molecular Weight: 74.44 g/mol
Schmelzpunkt: -6
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00011120
CAS-Nummer: 7681-52-9
EINECS: 231-668-3
Merck Index: 13,08702
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (Active chlorine)(at filling) 3,5 - 5,0 %
Alkalinity Max. 0,05 meq/g
Chlororometric degrees (Fr;at packaging) 11,1 - 15,8 °
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable