Natriumhypochlorit 4-6% Chlorine_available aqueous solution
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
419550010 419550250 419550025 419550100 419552500
ACRO419550010EA 167 EUR
ACRO419550010 ACRO419550250 ACRO419550025 ACRO419550100 ACRO419552500
Natriumhypochlorit 4-6% Chlorine_available aqueous solution
Sodium hypochlorite
Formel: ClNaO
Molecular Weight: 74.44 g/mol
Siedepunkt: 111 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –30…–20 °C
Dichte: 1.083 g/cm³
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00011120
CAS-Nummer: 7681-52-9
EINECS: 231-668-3
UN: 1791
ADR: 8 III
Merck Index: 13,08702
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Color) Clear yellow
Appearance (Form) Solution
Titration Iodometric 4.5 to 5.5 %