Natriumhypochlorit (6 - 14% Cl₂) in wässriger Lösung, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.05614.9025 1.05614.2500
1.05614.9025EA 366 EUR
1.05614.9025 1.05614.2500
Natriumhypochlorit (6 - 14% Cl₂) in wässriger Lösung, Supelco®
Sodium hypochlorite
Formel: ClNaO
Siedepunkt: 111 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –30…–20 °C
Dichte: 1,22…1.25 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00011120
CAS-Nummer: 7681-52-9
EINECS: 231-668-3
UN: 1791
ADR: 8,II