(±)-Epibromhydrin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

E1012-100G-A E1012-500G-A E1012-5G-A
SIALE1012-100G-AEA 387 EUR
SIALE1012-100G-A SIALE1012-500G-A SIALE1012-5G-A
(±)-Epibromhydrin, Sigma-Aldrich®
(±)-Epibromhydrin
Formel: BrH₂CCH(O)CH₂
Siedepunkt: 135 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –40 °C
Dichte: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 56 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 3132-64-7
EINECS: 221-525-3
UN: 2558
ADR: 6.1,I

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR