Methyl-(±)-lactat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(±)-2-Hydroxypropansäuremethylester, DL-Milchsäuremethylester, Methyl-(±)-2-hydroxypropionat
414480250
414480050
ACRO414480250EA
159
EUR
ACRO414480250
ACRO414480050
Methyl-(±)-lactat 99%
Methyl-(±)-lactat
Formel:
C₄H₈O₃ Siedepunkt: 35 °C (6 mmHg) Dichte: 1,09 g/cm³ Flammpunkt: 49 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00066367 CAS-Nummer: 547-64-8 EINECS: 208-930-0 UN: 3272 ADR: 3,III Merck Index: 12,06167 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4120 to 1.4150 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Specific optical rotation | -0.5° to +0.5° (20°C, 589 nm) (neat) |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...