DL-Serin ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: (±)-2-Amino-3-hydroxypropionsäure, H-DL-Ser-OH, (±)-Serin
A15184.22 A15184.36
A15184.22EA 55.7 EUR
A15184.22 A15184.36
DL-Serin ≥99%
DL-Serin
Purity: 99% CAS No.: 302-84-1 Molecular Formula: C3H7NO3 Formula Weight: 105.09 Melting Point: ca 240° dec. Beilstein Reference: 1721402 Merck Reference: 14,8460 MDL No.: MFCD00064223
Formel: C₃H₇NO₃
Molecular Weight: 105,09 g/mol
Siedepunkt: 395 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: ∼ 240 °C (Zersetzung)
Dichte: 1,543 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064223
CAS-Nummer: 302-84-1
EINECS: 206-130-6
Merck Index: 14,8460