DL-Serin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (±)-2-Amino-3-hydroxypropionsäure, H-DL-Ser-OH, (±)-Serin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
S4375-100G S4375-1KG
SIALS4375-100GEA 121 EUR
SIALS4375-100G SIALS4375-1KG
DL-Serin, Sigma-Aldrich®
DL-Serin
Formel: C₃H₇NO₃
Molecular Weight: 105,09 g/mol
Siedepunkt: 395 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 243…244 °C
Dichte: 1,543 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064223
CAS-Nummer: 302-84-1
EINECS: 206-130-6
Merck Index: 13,08534