DL-Cystin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (H-DL-Cys-OH)2
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
C8630-1G C8630-5G
SIALC8630-1GEA 46.1 EUR
SIALC8630-1G SIALC8630-5G
DL-Cystin, Sigma-Aldrich®
DL-Cystin
Formel: C₆H₁₂N₂O₄S₂
Siedepunkt: 429 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 227 °C
MDL: MFCD00084652
CAS-Nummer: 923-32-0
EINECS: 213-094-5
Merck Index: 13,02811