tert-Butylchlordimethylsilan 50% in Toluol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
473464-100G 473464-50G
SIAL473464-100GEA 161 EUR
SIAL473464-100G SIAL473464-50G
tert-Butylchlordimethylsilan 50% in Toluol, Sigma-Aldrich®
tert-Butylchlordimethylsilan
Formel: C₆H₁₅ClSi
MDL: MFCD00000501
CAS-Nummer: 18162-48-6
EINECS: 242-042-4
UN: 2924
ADR: 3,II