Tetrapropylammoniumhydroxid 10% in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: IPC-TPA-OH
420721000 420725000
ACRO420721000EA 58.7 EUR
ACRO420721000 ACRO420725000
Tetrapropylammoniumhydroxid 10% in wässriger Lösung
Tetrapropylammonium hydroxide
Formel: C₁₂H₂₉NO
Molecular Weight: 203,37 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00009360
CAS-Nummer: 4499-86-9
EINECS: 224-800-6
UN: 3267
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Solution
Titration with HClO4 9 to 11 %
Refractive index 1.3950 to 1.4000 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer ≤1.1 % Triethylamine