Tetrapropylammoniumhydroxid 40% (w/w) in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: IPC-TPA-OH
17456.14 17456.22 17456.36
17456.14EA 84.5 EUR
17456.14 17456.22 17456.36
Tetrapropylammoniumhydroxid 40% (w/w) in wässriger Lösung
Tetrapropylammonium hydroxide
CAS No.: 4499-86-9 Molecular Formula: C12H29NO Formula Weight: 203.37 Physical Form: Liquid Density: 0.99 Refractive Index: 1.3716 Sensitivity: Air Sensitive Appearance: Colourless to pale yellow Boiling Point: 102° Beilstein Reference: 4207983 UN No.: 3267 MDL No.: MFCD00009360
Formel: C₁₂H₂₉NO
Molecular Weight: 203,37 g/mol
Siedepunkt: 102 °C
Dichte: 0,99
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009360
CAS-Nummer: 4499-86-9
EINECS: 224-800-6
UN: 3267
ADR: 8,II