Tetrapropylammoniumhydroxid 40% in wässriger Lösung zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
IPC-TPA-OH
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14068.0050
8.14068.0250
8.14068.0010
8.14068.0050EA
84.9
EUR
8.14068.0050
8.14068.0250
8.14068.0010
Tetrapropylammoniumhydroxid 40% in wässriger Lösung zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Tetrapropylammonium hydroxide
Formel:
C₁₂H₂₉NO Molecular Weight: 203,37 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00009360 CAS-Nummer: 4499-86-9 EINECS: 224-800-6 UN: 3267 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) soluble |
Boiling Point | 102 °C (1013 hPa) |
Density | 1.00 g/cm3 (20 °C) |
pH |
|