Nickel(II)sulfamat 50% (w/w) in wässriger Lösung, Reagenzqualität
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Amidoschwefelsäure Nickel(II)salz, Nickel(II)amidosulfonat, Aminosulfosäure Nickel(II)salz, Nickelbis(sulfamidat), Sulfamidsäure Nickel(II)salz, Nickelsulfamat, Nickel(II)sulfamidat, Amidosulfonsäure Nickel(II)salz
40501.K2 40501.8M
40501.K2EA 49.5 EUR
40501.K2 40501.8M
Nickel(II)sulfamat 50% (w/w) in wässriger Lösung, Reagenzqualität
Nickel(II)sulfamat
CAS No.: 13770-89-3 Molecular Formula: H4N2NiO6S2 Formula Weight: 250.86(anhy) Physical Form: Liquid Appearance: Green Odour: Odourless UN No.: 3082 MDL No.: MFCD00137261
Nickel plating
Formel: H₄N₂NiO₆S₂
Molecular Weight: 250,86 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00137261
CAS-Nummer: 13770-89-3
EINECS: 237-396-1
UN: 3082
ADR: 9,III