(±)-Ethyl-2-methylbutyrat 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: (±)-2-Methylbuttersäureethylester, (±)-2-Methylbutansäureethylester
250260050 250261000
ACRO250260050EA 31.8 EUR
ACRO250260050 ACRO250261000
(±)-Ethyl-2-methylbutyrat 99%
(±)-Ethyl-2-methylbutyrat
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3960 to 1.3990 (20°C, 589 nm)
Density (20/4°C) 0.864 to 0.871 g/ml
GC ≥98.5 %
Acid value ≤1 mg KOH/g