Schwefelsäure rauchend (20 - 30% free SO₃), reinst
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: rauchende Schwefelsäure, Oleum
419970250 419975000 419970025
419970250.EA 43.4 EUR
419970250. 419975000. 419970025.
Schwefelsäure rauchend (20 - 30% free SO₃), reinst
Schwefelsäure rauchend
Formel: H₂O₇S₂ (H₂SO₄ + SO₃)
Schmelzpunkt: 2 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00137792
CAS-Nummer: 8014-95-7
UN: 1831
ADR: 8,I
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Assay 20 to 30 % (free SO3)
Residue after ignition ≤0.01 %
Ammonium (NH4) ≤30 ppm
Arsenic (As) ≤2 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm