Fehling-Reagenz I (Kupfer(II)sulfat-Lösung) für die qualitative Bestimmung von reduzierenden Zuckern

Lieferant: Bernd Kraft

Synonyme: Fehling A solution

03940.3000 03940.4000
KRAF03940.3000EA 54.4 EUR
KRAF03940.3000 KRAF03940.4000
Fehling-Reagenz I (Kupfer(II)sulfat-Lösung) für die qualitative Bestimmung von reduzierenden Zuckern
Fehling-Reagenz I (Kupfer(II)sulfat-Lösung)
Formel: CuSO₄
Molecular Weight: 159.61 g/mol
Siedepunkt: ∼100 °C (1013 hPa)
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010981
CAS-Nummer: 7758-98-7
EINECS: 231-847-6
UN: 3082
ADR: 9 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR