Titan(III)chlorid 15% in Salzsäure 10%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Titantrichlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
14010-1L-R
14010-250ML-R
14010-6X1L-R
SIAL14010-1L-REA
246
EUR
SIAL14010-1L-R
SIAL14010-250ML-R
SIAL14010-6X1L-R
Titan(III)chlorid 15% in Salzsäure 10%, Sigma-Aldrich®
Titanium(III) chloride
Formel:
Cl₃Ti Molecular Weight: 154,24 g/mol |
MDL:
MFCD00011266 CAS-Nummer: 7705-07-9 EINECS: 231-728-9 UN: 1789 ADR: 8,II |