Titan(III)chlorid 30% in Salzsäure 10% zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Titantrichlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.08308.0100 8.08308.0500 8.08308.9050
8.08308.0100EA 67.8 EUR
8.08308.0100 8.08308.0500 8.08308.9050
Titan(III)chlorid 30% in Salzsäure 10% zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Titanium(III) chloride
Formel: Cl₃Ti
Molecular Weight: 154.24 g/mol
Siedepunkt: 960
Schmelzpunkt: 440
Dichte: 1.32
MDL: MFCD00011266
CAS-Nummer: 7705-07-9
EINECS: 231-728-9
UN: 1789
ADR: 8 II
Merck Index: 12,09620
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Density 1.017 g/cm3 (20 °C)
pH 0.5 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material