(±)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(±)-1,2-O-Isopropylidenglycerin, Solketal, DL-1,2-Isopropylidenglycerin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
122696-100G
122696-3KG
122696-500G
SIAL122696-100GEA
39.2
EUR
SIAL122696-100G
SIAL122696-3KG
SIAL122696-500G
(±)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol, Sigma-Aldrich®
(±)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol
Formel:
C₆H₁₂O₃ Siedepunkt: 188 °C (1013 hPa) Dichte: 1,04 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00063238 CAS-Nummer: 100-79-8 EINECS: 202-888-7 Merck Index: 13,05233 |