Schwefel-Standardlösung, 10.000 mg/l S in Wasser (aus (NH₄)₂SO₄) ARISTAR® Standard für die ICP
Lieferant: VWR Chemicals
456092BEA
283
EUR
456092B
456094D
Schwefel-Standardlösung, 10.000 mg/l S in Wasser (aus (NH₄)₂SO₄) ARISTAR® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Schwefel-Standards
(NH₄)₂SO₄ gelöst in H₂O.
Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO Guide 34 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Wird mit Analysenzertifikat geliefert.