Arsen-Standardlösungen für die ICP, ARISTAR®
Lieferant: VWR Chemicals
455042KEA
88.2
EUR
455042K
455044M
Arsen-Standardlösungen für die ICP, ARISTAR®
Standards
Kationischer Standards
Arsen-Standards
As gelöst in HNO₃ 2 - 5%.
Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO Guide 34 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Wird mit Analysenzertifikat geliefert.