VWR® ARISTAR®, Boron Standard Solution, 1000 mg/L B in Ammonium Hydroxide Solution (max. 1%) (from B(OH₃)), Standard for ICP
Lieferant: VWR Chemicals
H₃BO₃ gelöst in H₂O mit Spuren von NH₄OH.
Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO Guide 34 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Wird mit Analysenzertifikat geliefert.