Calcium-Standardlösung, 1000 mg/L Ca in 0,5 M Salpetersäure (aus Ca(NO₃)₂) Certipur® Standard für die AAS, Supelco®
Lieferant: Merck
1.19778.0100 1.19778.0500
1.19778.0100EA 38.2 EUR
1.19778.0100 1.19778.0500
Calcium-Standardlösung, 1000 mg/L Ca in 0,5 M Salpetersäure (aus Ca(NO₃)₂) Certipur® Standard für die AAS, Supelco®
Standards Kationischer Standards Calcium-Standards
Standards: Rückführbar auf SRM von NIST