Cobalt-Standardlösung, 10.000 mg/l Co in verd. Salpetersäure (aus Co) ARISTAR® Standard für die ICP
Lieferant: VWR Chemicals
455274BEA
1090
EUR
455274B
455272W
Cobalt-Standardlösung, 10.000 mg/l Co in verd. Salpetersäure (aus Co) ARISTAR® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Cobalt-Standards
Co gelöst in HNO₃ 2 - 5%.
Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO Guide 34 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Wird mit Analysenzertifikat geliefert.