Holmium-Standardlösung für die ICP, ARISTAR®
Lieferant: VWR Chemicals
455462DEA
266
EUR
455462D
455464F
Holmium-Standardlösung für die ICP, ARISTAR®
Standards
Kationischer Standards
Holmium-Standards
Ho₂O₃ gelöst in HNO₃ 2 - 5%.
Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO Guide 34 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Wird mit Analysenzertifikat geliefert.