Kalium-Standardlösung, 1000 mg/L K in 0,5 M Salpetersäure (aus KNO₃) Certipur® Standard für die AAS, Supelco®
Lieferant: Merck
1.70230.0100
1.70230.0500
1.70230.0100EA
36.2
EUR
1.70230.0100
1.70230.0500
Kalium-Standardlösung, 1000 mg/L K in 0,5 M Salpetersäure (aus KNO₃) Certipur® Standard für die AAS, Supelco®
Standards
Kationischer Standards
Kalium-Standards
Standards: Rückführbar auf SRM von NIST