Kalium-Standardlösung, 10.000 mg/l K in verd. Salpetersäure (aus KNO₃) ARISTAR® Standard für die ICP
Lieferant: VWR Chemicals
455832JEA
287
EUR
455832J
455834L
Kalium-Standardlösung, 10.000 mg/l K in verd. Salpetersäure (aus KNO₃) ARISTAR® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Kalium-Standards
KNO₃ gelöst in HNO₃ 2 - 5%.
Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO Guide 34 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Wird mit Analysenzertifikat geliefert.