Kupfer-Standardlösung, 1.000 mg/l Cu in verd. Salpetersäure AVS TITRINORM Standard für die AAS
Lieferant: VWR Chemicals
86673.260EA 31.01 EUR
86673.260 86673.180
Kupfer-Standardlösung, 1.000 mg/l Cu in verd. Salpetersäure AVS TITRINORM Standard für die AAS
Standards Kationischer Standards Kupfer-Standards
  • Rückführbar auf SRM von NIST
  • Entspricht den Anforderungen nach ISO Guide 34 und ISO 17025
  • Geliefert mit Analysenzertifikat. Genauigkeit ±0,3%