Lanthan-Standardlösung, 1.000 mg/l La in verd. Salpetersäure (aus La₂O₃) ARISTAR® Standard für die ICP
Lieferant: VWR Chemicals
455542CEA
202
EUR
455542C
455544E
Lanthan-Standardlösung, 1.000 mg/l La in verd. Salpetersäure (aus La₂O₃) ARISTAR® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Lanthan-Standards
La₂O₃ gelöst in HNO₃ 2 - 5%.
Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO Guide 34 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Wird mit Analysenzertifikat geliefert.