Natrium-Standardlösungen für die ICP, ARISTAR®
Lieferant: VWR Chemicals
456042XEA
85.8
EUR
456042X
456052Q
456054S
456044Q
Natrium-Standardlösungen für die ICP, ARISTAR®
Standards
Kationischer Standards
Natrium-Standards
NaNO₃ in HNO₃ 2 bis 5%
Standards: Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO 17034 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Lieferumfang: Wird mit Analysenzertifikat geliefert.