Neodym-Standardlösung, 1.000 mg/l Nd in verd. Salpetersäure (aus Nd₂O₃) ARISTAR® Standard für die ICP
Lieferant: VWR Chemicals
455702AEA
248
EUR
455702A
455704C
Neodym-Standardlösung, 1.000 mg/l Nd in verd. Salpetersäure (aus Nd₂O₃) ARISTAR® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Neodym-Standards
Nd₂O₃ gelöst in HNO₃ 2 - 5%.
Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO Guide 34 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Wird mit Analysenzertifikat geliefert.