Niob-Standardlösung 1000 mg/L Nb in Wasser mit Flusssäure2O5 (max. 1%) (from Nb₂O₅) ARISTAR®-Standards für ICP
Lieferant: VWR Chemicals
455742YEA
345
EUR
455742Y
455744K
Niob-Standardlösung 1000 mg/L Nb in Wasser mit Flusssäure2O5 (max. 1%) (from Nb₂O₅) ARISTAR®-Standards für ICP
Standards
Kationischer Standards
Niob-Standards
Nb₂O₅ in H₂O tr. HF.
Rückführbar auf SRM von NIST. Hergestellt und geprüft in Einrichtungen, die nach ISO Guide 34/ ISO17025 akkreditiert sind.
Lieferung inklusive Analysenzertifikat.