Samarium-Standardlösung, 1.000 mg/l Sm in verd. Salpetersäure (aus Sm₂O₃) ARISTAR® Standard für die ICP
Lieferant: VWR Chemicals
455942XEA
306
EUR
455942X
455944Q
Samarium-Standardlösung, 1.000 mg/l Sm in verd. Salpetersäure (aus Sm₂O₃) ARISTAR® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Samarium-Standards
Sm₂O₃ gelöst in HNO₃ 2 - 5%.
Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO Guide 34 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Wird mit Analysenzertifikat geliefert.