Terbium-Standardlösung, 1.000 mg/l Tb in verd. Salpetersäure (aus Tb₄O₇) ARISTAR® Standard für die ICP
Lieferant: VWR Chemicals
456142REA
158.4
EUR
456142R
456144T
Terbium-Standardlösung, 1.000 mg/l Tb in verd. Salpetersäure (aus Tb₄O₇) ARISTAR® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Terbium-Standards
Tb₄O₇ gelöst in HNO₃ 2 - 5%.
Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO Guide 34 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Wird mit Analysenzertifikat geliefert.