Terbium-Standardlösung, 1000 mg/L Tb in 5% Salpetersäure (aus Tb4O7) Specpure® Standard für die AAS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
88110.AE 88110.AP
88110.AEEA 44.4 EUR
88110.AE 88110.AP
Terbium-Standardlösung, 1000 mg/L Tb in 5% Salpetersäure (aus Tb4O7) Specpure® Standard für die AAS
Standards Kationischer Standards Terbium-Standards
Molecular formula: Tb₄O₇ in 5% HNO₃
Physical form: liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011256
Standards: Rückführbar auf NIST.