Thallium-Standardlösung, 10.000 mg/l Tl in verd. Salpetersäure (aus Tl) ARISTAR® Standard für die ICP
Lieferant: VWR Chemicals
456172AEA
279
EUR
456172A
456174C
Thallium-Standardlösung, 10.000 mg/l Tl in verd. Salpetersäure (aus Tl) ARISTAR® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Thallium-Standards
Tl gelöst in HNO₃ 2 - 5%.
Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO Guide 34 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Wird mit Analysenzertifikat geliefert.