Titan-Standardlösung, 1.000 mg/l Ti in Wasser mit Flußsäure (max. 1%) (aus (NH₄)₂TiF₆) ARISTAR® Standard für die ICP
Lieferant: VWR Chemicals
456262BEA
91.8
EUR
456262B
456264D
Titan-Standardlösung, 1.000 mg/l Ti in Wasser mit Flußsäure (max. 1%) (aus (NH₄)₂TiF₆) ARISTAR® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Titan-Standards
(NH₄)₂TiF₆ gelöst in H₂O mit Spuren von HF.
Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO Guide 34 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Wird mit Analysenzertifikat geliefert.